Merck
Z404381
IKA® Rührelemente
Centrifugal (extendable blades), stainless steel
Größe auswählen
1 EA
€ 205,00
€ 205,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 205,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 205,00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 0756900
Wellenabmessungen
8 mm × 350 mm
Rührerdurchm.
15-60 mm
Allgemeine Beschreibung
Rührwerkzeuge aus V2AQ-Edelstahl, mit Edelstahlschaft. Rührer mit PTFE-Elementen mit PTFE-beschichtetem Stahlschaft. Rührer für alle IKA Rührmotoren geeignet, mit folgenden Ausnahmen: 1. Alle mit "*" markierten Rührer nicht geeignet für Modell RW 16 basic. 2. Alle mit "**" markierten Rührer nur für Modelle RW 20.n und RW 20 DZM.n.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)