Merck
Z609781
Bohlender PTFE-Schläuche
I.D. × O.D. 4.35 mm × 6.35 mm, L 10 m
Größe auswählen
1 PKG
€ 106,00
€ 106,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 106,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
€ 106,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 10 m
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
ID × AD
4.35 mm × 6.35 mm
Länge
10 m
Wandabmessungen
1.0 mm
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)