BR143356
BRAND® tubing
I.D. 4, O.D. 6, W 1.0 mm
Synonym(e):
Tubing
Größe auswählen
€ 60,00
Größe auswählen
About This Item
€ 60,00
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone
Hersteller/Markenname
BRAND 143356
ID
4
Länge
25 m
AD
6
Breite
1.0 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)