Merck
Z566098
Swagelok® Verschraubung, NPT-Außengewinde
stainless steel
Größe auswählen
1 EA
€ 30,20
€ 30,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 30,20
About This Item
UNSPSC-Code:
40151500
NACRES:
NB.43
€ 30,20
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Hersteller/Markenname
Swagelok 200-1-8
Fitting
1/2 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Allgemeine Beschreibung
Nuts und Ferrules enthalten
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)