Merck
Z562041
Platintiegel
standard, capacity 15 mL
Synonym(e):
crucibles
Größe auswählen
1 EA
€ 1.580,00
€ 1.580,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.580,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
€ 1.580,00
Check Cart for Availability
Materialien
platinum
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Birmingham metals BC4
Kapazität
15 mL
Schalendurchm. × H
29 mm × 33 mm , Base 17.5 mm
Gewicht
11.5 g+/- 5%
Anwendung
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)