Merck
Z562025
Platintiegel
standard, capacity 10 mL
Synonym(e):
crucibles
Größe auswählen
1 EA
€ 1.330,00
€ 1.330,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.330,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
€ 1.330,00
Check Cart for Availability
Materialien
platinum
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Birmingham metals BC2
Kapazität
10 mL
Schalendurchm. × H
26 mm × 29 mm , Base 15.5 mm
Gewicht
8.5 g+/- 5%
Anwendung
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories for different industries.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • It can withstand harsh use
  • Designed with a heavy base and lighter walls
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)