Merck
Z560413
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32
Größe auswählen
1 EA
€ 382,00
€ 382,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 382,00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
€ 382,00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
top joint: threaded29/32
Qualität
for chromatography
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule AD × effektive L
44 mm × 572 mm
Säulenvolumen
600 mL
Reservoirvolumen
500 mL
Porengröße
Por C pore size
Eignung
suitable for chromatography
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)