Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 79,50 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C182403
Capacity:
500 mL
Material:
colorless , glass
Sterility:
non-sterile
€ 79,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
colorless , glass
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C182403
capacity
500 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
For flash chromatography.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material colorless , glass | material colorless , glass | material colorless , glass | material colorless , glass |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Synthware C182403 | manufacturer/tradename Synthware C182402 | manufacturer/tradename Synthware C414500 | manufacturer/tradename Synthware C414250 |
| capacity 500 mL | capacity 250 mL | capacity 500 mL | capacity 250 mL |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography reservoir
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?