Merck
Z556181
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 145 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 610,00
€ 610,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 610,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 610,00
Check Cart for Availability
Extraktorkapazität
145 mL
Kolbenkapazität
300 mL
Hülse ID × H
33 mm × 94 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)