Fortfahren mit
64825
Soxhlet-Extraktionsapparat
size medium
Synonym(e):
SOXHLET EXTRAKTIONSAPPARATUR, MITTEL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
size
medium
Quality Segment
joint
joint ST/NS extractor bottom, joint ST/NS extractor top
extractor I.D.
38 mm
extractor volume
85 mL
flask volume
250 mL
application(s)
food and beverages
General description
Soxhlet Apparatus Kits
For continuous solvent extraction of semivolatile analytes from solid matrices.
Use this inert all-glass system for extracting semivolatile compounds from a solid or semi-solid sample matrix - soil, for example - into an organic extraction solvent, such as hexane, acetone, or methylene chloride. The Soxhlet apparatus is simple to set up and use, and it features ground glass joints for easy dismantling and cleaning.
Order glass or cellulose thimbles separately.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6482464826Z556173
description
size medium
description
size small
description
size large
description
extractor capacity 85 mL
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
extractor volume
85 mL
extractor volume
50 mL
extractor volume
200 mL
extractor volume
-
joint
joint ST/NS extractor top, joint ST/NS extractor bottom
joint
joint ST/NS extractor bottom joint, joint ST/NS extractor top joint
joint
joint ST/NS extractor bottom, joint ST/NS extractor top
joint
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
size
medium
size
small
size
large
size
-
flask volume
250 mL
flask volume
125 mL
flask volume
300 mL
flask volume
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Soxhlet-Extraktionsapparat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)