Merck
Z282073
Coors Aluminiumoxidstößel
for Z282022
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
alumina
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 60365
Stößel L
74 mm
Allgemeine Beschreibung
99.5% Aluminiumoxid. Extrem harte und nichtabsorbierende Oberfläche. Bestellen Sie Mörser und Pistille getrennt.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)