Merck
Z530336
Sigma-Aldrich
Aldrich® Reaktionsgefäß-Blasenzähler
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
bubblers, scientific bubblers
Größe auswählen
1 EA
€ 151,00
€ 151,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 151,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 151,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Kapazität
5-7 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schließt das Reaktionsgefäß gegen die Atmosphäre ab.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)