Merck
Z530344
Sigma-Aldrich
Aldrich® Reaktionsgefäß-Blasenzähler
joint: ST/NS 19/22
Größe auswählen
1 EA
€ 159,00
€ 159,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 159,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 159,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Kapazität
5-7 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schließt das Reaktionsgefäß gegen die Atmosphäre ab.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)