Merck
SYNB257040
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 185 mm
Synonym(e):
Mineral Oil Bubbler, Synthware B257040
Größe auswählen
1 EA
€ 38,90
€ 38,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 38,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 38,90
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware B257040
AD × H
185 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 10 mm O.D. hose connection.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)