Merck
Z147958
Sigma-Aldrich
Aldrich® reverse-flow bubbler
capacity 25 mL , per chamber
Synonym(e):
bubblers, scientific bubblers
Größe auswählen
1 EA
€ 225,00
€ 225,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 225,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 225,00
Check Cart for Availability
Kapazität
25 mL , per chamber
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für Mineralöl. Die Durchflussrichtung kann jederzeit umgedreht werden. Inhalt ca. 25mL je Kammer.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)