Merck
Z529036
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Buttress-thread adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 238,00
€ 238,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 238,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.01
€ 238,00
Check Cart for Availability
Allgemeine Beschreibung
Aus chemisch inertem PBT, zum Anschluss von Pumpen und anderen Fassentnahmesystemen.
Schraubadapter, für 51mm Innengewinde auf 51mm NPT-Außengewinde.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2