Merck
Z527130
Sigma-Aldrich
Real Crystal® IR-Probenträger
NaCl, aperture diam. 19 mm
Synonym(e):
Infrared Spectroscopy Sample Cards
Größe auswählen
1 PKG
€ 259,00
€ 259,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 259,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
€ 259,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
NaCl
Verpackung
pkg of 25 ea
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Öffnungsdurchmesser
19 mm
Allgemeine Beschreibung
Preiswerte Einwegkarten als Ersatz für Einkristalle zur Vermessung von Flüssigkeiten, Verreibung und Filmen. Das Trägermaterial zeigt im IR keine Banden und schließt dicht gegen die umgebende Atmoshäre ab. Quadratische Abdeckung in 19 x 19 mm als Zubehör für die Vermessung von halbflüssigen Verreibungen und Lösungen lieferbar.
  • Fenster aus NaCI, KBr oder KCI
  • Drei Fenstergrößen lieferbar: 9.5, 15 und 19 mm
  • Transmission >80% für 15 und 19mm, >70% für 9.5 mm Fenster
  • Optionale Kristallabdeckungen für Fenster 19 mm
  • Kartengröße 5 x 10 cm, passend in normale Universalhalterungen
Rechtliche Hinweise
Real Crystal is a registered trademark of International Crystal Laboratories Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benjamin Woodhams et al.
Nanoscale, 10(25), 12169-12179 (2018-06-20)
Nanodiamonds have demonstrated potential as powerful sensors in biomedicine, however, their translation into routine use requires a comprehensive understanding of their effect on the biological system being interrogated. Under normal fabrication processes, nanodiamonds are produced with a graphitic carbon shell