Merck
Z517259
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 410 mm, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
€ 791,00
€ 791,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 791,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 791,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
AD
54 mm
Gesamt H
410 mm
Allgemeine Beschreibung
Die von innen gekühlte Spiralbahn um die innere Spirale schafft zusätzliche Kühlfläche für mehr Leistungsfähigkeit.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)