Merck
Z517240
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 260 mm, joint: ST/NS 29/32
Größe auswählen
1 EA
€ 1.700,00
€ 1.700,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.700,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 1.700,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
AD
54 mm
Gesamt H
260 mm
Allgemeine Beschreibung
Die von innen gekühlte Spiralbahn um die innere Spirale schafft zusätzliche Kühlfläche für mehr Leistungsfähigkeit.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)