Merck
Z511668
Sigma-Aldrich
Nalgene® Notizbücher für Labore
standard paper pages, 5 mm grid
Synonym(e):
experiment notebook, lab notebook
Größe auswählen
1 EA
€ 63,20
€ 63,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 63,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
AB.01
€ 63,20
Check Cart for Availability
Informationen zur Veröffentlichung
, 96 pp., hard cover
Leistungsmerkmale
5 mm grid
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 6301-3000
Farbe
forest green Cover
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fest eingenähte Seiten, kariert oder liniert. Mit spezieller Unterschriftenspalte und Ausgabeprotokoll. Kräftiger Einband aus PE. Laborbücher Modelle A und B haben ein Seitenformat von 216 x 280mm, Modell C hat 229 x 286mm.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)