Fortfahren mit
HS8610D
Laboratory Notebook
200 pages, Lined, red
Synonym(e):
experiment notebook, lab notebook
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
14111514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Lined
packaging
pk of 12
L × W
218 × 281 mm
color
red
General description
Use these notebooks to keep information safe and well organized. Record research data, experimental procedures, and design ideas.
Features and Benefits
  • numbered, acid-free, pages include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
  • lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
  • covers for all versions are waterproof and chemical resistant
  • all notebooks contain periodic and conversion tables in the back
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS8610EHS8610AZ511676
feature
Lined
feature
lined
feature
grid
feature
lined (5 mm spacing)
color
red
color
black
color
black
color
burgundy Cover
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pack of 1 ea
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
L × W
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laboratory Notebook
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)