Merck
HS8610A
Laboratory Notebook
100 pages, grid, black
Synonym(e):
experiment notebook, lab notebook
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
14111514
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
grid
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8610A
L × W
218 × 281 mm
color
black
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
HS8610BZ261009TMO6501-1000
feature
grid
feature
Grid
feature
lined (3 lines per in.)
feature
-
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pack of 1 ea, case of 6 ea
packaging
case of 6 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8610A
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Nalgene 6301-2000
manufacturer/tradename
Nalgene 6501-1000
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
L × W
-
L × W
-
color
black
color
blue
color
burgundy Cover
color
-
General description
Use these notebooks to keep information safe and well organized. Record research data, experimental procedures, and design ideas.
Features and Benefits
  • numbered, acid-free, pages include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
  • lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
  • covers for all versions are waterproof and chemical resistant
  • all notebooks contain periodic and conversion tables in the back
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)