Fortfahren mit
HS8610E
Laboratory Notebook
100 pages, lined, black
Synonym(e):
experiment notebook, lab notebook
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
14111514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
lined
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8610E
L × W
218 × 281 mm
color
black
General description
Use these notebooks to keep information safe and well organized. Record research data, experimental procedures, and design ideas.
Features and Benefits
  • numbered, acid-free, pages include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
  • lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
  • covers for all versions are waterproof and chemical resistant
  • all notebooks contain periodic and conversion tables in the back
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS8610DHS8610AHS8610B
feature
lined
feature
Lined
feature
grid
feature
Grid
color
black
color
red
color
black
color
blue
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8610E
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8610A
manufacturer/tradename
-
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laboratory Notebook
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)