Merck
Z505366
Ace O-ring, CAPFE
I.D. 10.8 mm, wall size 1.78 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 34,20
€ 34,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 34,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 34,20
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855810
ID
10.8 mm
Wandabmessungen
1.78 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)