Merck
Z413194
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux-Kolonne
Vacuum-jacketed, effective L 75 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 201,00
€ 201,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 201,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 201,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Verbindung
joint ST/NS24/40
ID × AD
19 mm × 38 mm
Effektive L
75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)