Merck
SLW443347
Pyrex® Dropping funnel
graduated, PTFE key, with cone, 250 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 443347
Größe auswählen
1 EA
€ 130,00
€ 130,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 130,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 130,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Materialien
PTFE key
Verbindung
joint 29/32
Leistungsmerkmale
graduated
graduations 5 mL
Hersteller/Markenname
443347
SciLabware
Kapazität
250 mL
250 mL
Absperrhahnbohrung
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)