Merck
Z410144
Nalgene® vented Unitary safety wash bottle
capacity 500 mL
Synonym(e):
bottle safety, nalgene bottles, wash bottles
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.17
Materialien
low-density polyethylene
Leistungsmerkmale
label Sodium hypochlorite
with cap
Verpackung
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2436-0506
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Einmaliges Ventil-Schließ System reduziert Druck von Lösungsmittel-Dämpfen in der Waschflasche und verhindert Tropfen.
  • Sicherheits-Informationen sind aufgedruckt, inkl. chem. Name, Formel, Risiko und Sicherheitsinformationen
  • Farbcodierte Kappen
  • Einfach befüllbare LDPE Flasche
  • Starker, direkter Spritzstrahl durch Unitary Flaschendesign
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unitary is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)