Merck
Z409421
Sigma-Aldrich
Wägetrichter
size S, borosilicate glass
Synonym(e):
Measurement Funnel
Größe auswählen
6 EA
€ 92,40
€ 92,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
€ 92,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.71
€ 92,40
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Größe
S
Leistungsmerkmale
Length: 4.3 cm, Funnel I.D.: 2.4 cm and Pouring Neck O.D.: 0.7 cm
Verpackung
pkg of 6 ea
Allgemeine Beschreibung
  • Liegt flach und eben auf – kein Rollen, kein Verschütten!
  • Ausgussstutzen passt auf volumetrische Kolben, Mikroröhrchen und jedes mit einem schmalen Stutzen versehene Gerät, um eine Übergabe ohne Verschütten zu gewährleisten
  • Restprobe kann zur Sicherstellung einer 100%-igen Übergabe gespült werden.
  • Für die sichere Handhabung von Gefahrstoffen geeignet
  • In fünf verschiedenen Größen erhältlich: extraklein, klein, mittelgroß, groß und extragroß.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)