Merck
SLW2115/06M
Pyrex® Weighing scoop
10 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2115/06M
Größe auswählen
10 EA
€ 315,00
€ 315,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 315,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
€ 315,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 2115/06M
Gesamt L
100 mm
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)