Merck
Z215155
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 64,40
€ 64,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 64,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 64,40
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.240.2
Länge
400 mm
Flügeldurchm.
40 mm
Wellendurchm.
6 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)