Merck
Z215163
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 68,60
€ 68,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 68,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
NACRES:
NB.72
€ 68,60
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.250.2
Länge
500 mm
Flügeldurchm.
40 mm
Wellendurchm.
6 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1