Merck
Z309435
Quickfit® Kochkolben mit flachem Boden
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
FF500/3S
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 5
Hersteller/Markenname
Quickfit FF 500/3S
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Kurzer Hals, mit Schliffhülse. Nicht für Vakuum geeignet!
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)