Merck
Z301329
Einfache Quickfit® Krümmer
joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
RA9/33
Größe auswählen
1 EA
€ 44,50
€ 44,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 44,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 44,50
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit RA 9/33
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Hülse auf Kern. Geeignet für die Vakuumdestillation.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)