Merck
Z306371
Volac® volumetric flask
volume 15 mL, accuracy: 0.03 mL, certificate: no
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
Materialien
borosilicate glass flask
Verbindung
joint ST/NS neck10/19
Leistungsmerkmale
certificate: no
class A
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Poulton & Graf
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
15 mL, accuracy: 0.03 mL
Kapazität
15 mL
Allgemeine Beschreibung
Klasse A, entspricht BS1792 und ISO1042. Jeder Volac Messkolben einzeln geeicht, mit individuellem Prüfzertifikat und Prüfnummer zur durchgängigen Prüfmittelüberwachung. Borosilikatglas, permanente Markierungen, Schliff mit PP Stopfen.
Rechtliche Hinweise
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.