BR36846
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® ETERNA
class A, DE-M marking, capacity 20 mL, borosilicate glass
Synonym(e):
BLAUBRAND®, ETERNA, Volumetric flasks
Größe auswählen
€ 38,30
Größe auswählen
About This Item
€ 38,30
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
polypropylene stopper
Verbindung
joint ST/NS neck12/21
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND 36846
Kapazität
20 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)