Fortfahren mit
Z326720
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19
Synonym(e):
Flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
10 mL
Material:
wide-neck , borosilicate glass
Packaging:
pack of 2
€ 37,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
wide-neck , borosilicate glass
joint
joint: ST/NS neck10/19
description
calibrated to contain (TC, EX)
sterility
non-sterile
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
10 mL, accuracy: 0.04 mL
capacity
10 mL
General description
Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC,IN). Lieferung mit PP Stopfen. Eterna Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, besonders resistent gegen aggresive Reinigungsmittel. Blaubrand® Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Other Notes
BR36843 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z326763Z326704Z326739
description
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19
description
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
description
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL
description
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)., closure type PP Stopper
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
capacity
10 mL
capacity
100 mL
capacity
5 mL
capacity
20 mL
joint
joint: ST/NS neck10/19
joint
joint ST/NS neck14/23
joint
joint ST/NS neck10/19, joint ST/NS10/19
joint
joint ST/NS neck10/19
material
borosilicate glass , wide-neck
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass , wide-neck
material
borosilicate glass
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2
packaging
pack of 2
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)