Merck
Z306363
Volac® volumetric flask
volume 10 mL, accuracy: 0.025 mL, certificate
Größe auswählen
5 EA
€ 66,10
€ 66,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
€ 66,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 66,10
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
Verbindung
joint ST/NS neck10/19
Leistungsmerkmale
certificate
class A
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Poulton & Graf
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: 0.025 mL
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Klasse A, entspricht BS1792 und ISO1042. Jeder Volac Messkolben einzeln geeicht, mit individuellem Prüfzertifikat und Prüfnummer zur durchgängigen Prüfmittelüberwachung. Borosilikatglas, permanente Markierungen, Schliff mit PP Stopfen.
Rechtliche Hinweise
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)