Merck
Z326704
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL
Synonym(e):
analytical flask, calibration flask with stopper, glass flask, measuring flask, volumetric flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
5 mL
Material:
borosilicate glass , wide-neck
Packaging:
pack of 2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass , wide-neck
joint
joint ST/NS neck10/19, joint ST/NS10/19
description
calibrated to contain (TC, EX)
sterility
non-sterile
feature
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX)), closure type PP Stopper
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
5 mL, accuracy: 0.04 mL
capacity
5 mL
General description
Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC,IN). Lieferung mit PP Stopfen. Eterna Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, besonders resistent gegen aggresive Reinigungsmittel. Blaubrand® Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert. Auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit individuellem Eichzertifikat lieferbar.
Other Notes
BR36838 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)