Merck
Z304581
Quickfit® Schliffstopfen
joint: ST/NS 10/19
Synonym(e):
SB10
Größe auswählen
1 EA
€ 12,30
€ 12,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 12,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
€ 12,30
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS10/19
Hersteller/Markenname
Quickfit SB 10
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Mit flachem oder konkavem Oberteil zum Hinstellen auf den Tisch - verhindert Herunterrollen und Verunreinigung der Schlifffläche.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)