Merck
Z215511
Starre PTFE-Hülse
joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
ptfe sleeves
Größe auswählen
1 EA
€ 13,10
€ 13,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 13,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
€ 13,10
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Cowie
Allgemeine Beschreibung
Robuste PTFE-Buchse mit Griffring für wiederholte Verwendung und leichter Handhabung. Schräge trapezförmige Dichtungsringe erlauben Arbeiten unter Hochvakuum ohne Fett bis 280°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)