Merck
Z303771
Quickfit® Dreihals-Rundkolben mit vertikalen Hälsen
capacity 6,000 mL, center joint: ST/NS 45/40
Synonym(e):
FR6L/7S/44P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint: ST/NS45/40
side joint ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR6L/7S/44P
Verfügbarkeit
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Höhe
300 mm
Kapazität
6,000 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Ein mittiger Hals
  • zwei seitliche Hälse, parallel, alle Hälse mit NS Schliff
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)