Merck
Z303224
Quickfit® Liebig-Kühler
L 250 mm, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
C1/14/25/SC
Größe auswählen
1 EA
€ 111,00
€ 111,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 111,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 111,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Hersteller/Markenname
Quickfit C1/14/25/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Länge
250 mm
Oberflächenbereich
130 cm2
Allgemeine Beschreibung
Die turbulente Strömung im Kühlmantel garantiert gute Kühlung schon bei geringem Durchfluß. Empfohlen für allgemeine Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)