Merck
Z530964
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig-Kühler
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Gesamt H
200 mm
Allgemeine Beschreibung
Einfache Kühler für Destillationsbrücken, unterer Schliff mit Abtropfspitze.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC