Z285358
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 500 mL, for Corning® flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
115 V
Leistungsmerkmale
CSA approved
for flask size 500 mL
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100B-TM570
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
0-400 °C temp. range
Ausgabe
270 watts
Allgemeine Beschreibung
- Not CE compliant
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)