Merck
Z278688
Sigma-Aldrich
Schlauchventil zur Durchflussregelung
Set of three
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
Materialien
Delrin® body
Allgemeine Beschreibung
Metrische Skala auf dem Ventilgehäuse zur Einstellung des Durchflusses von Null bis Max. Flüssigkeit kommt nicht mit Ventil in Berührung. Kalibrierung ist genau und reproduzierbar. Ventil ist ohne Anschlussstück oder Zerschneiden auf Schläuche zu montieren. Gehäuse aus Delrin.
je ein Stück der Größen: 3.9 - 6.4 / 7.9 - 9.5 / 11.1 - 12.7 mm (A.D.)
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)