Merck
Z264385
Supelco
Hamilton® TLC-Spritzen
1701, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle type, fixed, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Größe auswählen
1 EA
€ 78,40
€ 78,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 78,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
€ 78,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
stainless steel needle (PTFE coated tip)
Kanülengröße
26s ga
Leistungsmerkmale
needle type fixed
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80050
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
Die letzten 3/4 Zoll dieser 2 Zoll (51 mm) langen eingeklebten Nadel sind mit PTFE beschichtet. Dies erlaubt ein besser reproduzierbares Auftragen der Proben-Spots auf die DC-Platten.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)