Merck
Z264415
Supelco
Hamilton® TLC-Spritzen
1710, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
stainless steel needle (PTFE coated tip)
Kanülengröße
22 ga
Leistungsmerkmale
needle type fixed
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 81050
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
100 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Die letzten 3/4 Zoll dieser 2 Zoll (51 mm) langen eingeklebten Nadel sind mit PTFE beschichtet. Dies erlaubt ein besser reproduzierbares Auftragen der Proben-Spots auf die DC-Platten.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques
Don P. Wolf
Springer Science & Business Media, 192-192 (2012)