Merck
Z260762
Nalgene® Kanister/Rundflasche, fluoriniert
capacity 20 L (5 gal)
Synonym(e):
carboys, jerricans, plastic jerry cans
Größe auswählen
1 EA
€ 161,00
€ 161,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 161,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121820
NACRES:
NB.35
€ 161,00
Check Cart for Availability
closure size
53B
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2242-0050
H × B × L
229 mm × 445 mm × 305 mm
Kapazität
20 L (5 gal)
Allgemeine Beschreibung
für den Einsatz mit den meisten Säuren, alkalischen Verbindungen und aggressiven Lösungsmitteln. Die fluorierte Oberfläche reduziert die Absorption und das Eindringen von Lösungsmitteln. Der lange integrierte Ausguß und der Handgriff am Boden erleichtern das Ausgießen.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)