Merck
Z248029
Sigma-Aldrich
PP/PE-Spritze ohne Kanüle
luer lock tip, centered, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, sterile
Synonym(e):
Luer lock syringes
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduated 0.5 mL
Verpackung
pkg of 100 ea individually wrapped
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Diese Spritzen aus Polypropylen mit Luer-Spitzen können mit Nadeln beliebiger Größe verwendet werden. Die unbiegsamen Polyethylen-Kolben dieser Einwegspritzen sind leicht überdimensioniert, wodurch eine auslaufsichere Abdichtung mit den Wänden des semi-flexiblen PP-Zylinders entsteht, die dennoch ein außerordentlich leichtes Aufziehen der Spritze ermöglichen. Keine zusätzlichen kontaminierenden Schmiermittel.
Mit Ausnahme der Großpackungen, die in (nicht sterilen) Plastikbeuteln geliefert werden, sind die Spritzen einzeln verpackt (steril).
Nadeln getrennt bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E M Sadeesh et al.
Cytotechnology, 68(6), 2271-2285 (2016-09-22)
The study examined the effects of different environmental stress on developmental competence and the relative abundance (RA) of various gene transcripts in oocytes and embryos of buffalo. Oocytes collected during cold period (CP) and hot period (HP) were matured, fertilized
E M Sadeesh et al.
Cytotechnology, 69(2), 289-305 (2017-01-11)
This study examined the effects of buffalo oocyte extracts (BOE) on donor cells reprogramming and molecular characterisation of oocytes screened via brilliant cresyl blue (BCB) staining and comparison of gene expression profiles of developmentally important genes in blastocysts from IVF
Karolina Janeczek Portalska et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 10(5), 363-373 (2013-04-18)
Modular tissue engineering is a strategy to create scalable, self-assembling, three-dimensional (3D) tissue constructs. This strategy was used to deliver endothelial-like cells derived from bone marrow mesenchymal stromal cells (EL-MSCs) to locally induce vascularization. First, tissue engineered modules were formed
Sayed-Hadi Mirmalek-Sani et al.
Biomaterials, 34(22), 5488-5495 (2013-04-16)
Emergent technologies of regenerative medicine have the potential to overcome the limitations of organ transplantation by supplying tissues and organs bioengineered in the laboratory. Pancreas bioengineering requires a scaffold that approximates the biochemical, spatial and vascular relationships of the native