Merck
Z116866
Sigma-Aldrich
PP/PE-Spritze ohne Kanüle
luer slip tip, centered, capacity 5 mL, graduated, 0.2 mL, sterile
Synonym(e):
polypropylene syringes
Größe auswählen
100 EA
€ 68,50
€ 68,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 68,50
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
€ 68,50
Check Cart for Availability
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduated 0.2 mL
Verpackung
pkg of 100 ea individually wrapped
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese Spritzen aus Polypropylen mit Luer-Spitzen können mit Nadeln beliebiger Größe verwendet werden. Die unbiegsamen Polyethylen-Kolben dieser Einwegspritzen sind leicht überdimensioniert, wodurch eine auslaufsichere Abdichtung mit den Wänden des semi-flexiblen PP-Zylinders entsteht, die dennoch ein außerordentlich leichtes Aufziehen der Spritze ermöglichen. Keine zusätzlichen kontaminierenden Schmiermittel.
Mit Ausnahme der Großpackungen, die in (nicht sterilen) Plastikbeuteln geliefert werden, sind die Spritzen einzeln verpackt (steril).
Nadeln getrennt bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)